주요 문서
ENA189566380
Enamine
(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.58
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N3O.ClH/c1-3-6-7-4(2-5)8-3;/h2,5H2,1H3;1H
InChI key
QXUKUCKOYMDDRY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43090
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43090
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)