주요 문서
ENA184121468
Enamine
4-(pyridine-2-amido)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
265-267
Iupac Name
4-[(2-pyridinylcarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H10N2O3/c16-12(11-3-1-2-8-14-11)15-10-6-4-9(5-7-10)13(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
DJJBTHUGYMDMCO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41415
Melting Point
265-267
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41415
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)