주요 문서
ENA183889307
Enamine
[3-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c13-9-10-4-3-5-11(8-10)12(15)14-6-1-2-7-14/h3-5,8H,1-2,6-7,9,13H2
InChI key
OLYWWGPMQIRDOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40929
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40929
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)