주요 문서
ENA181912087
Enamine
2-amino-2-(3-chlorophenyl)acetonitrile hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
amino(3-chlorophenyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2.ClH/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-10;/h1-4,8H,11H2;1H
InChI key
GLYABMSRUGXBPF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39244
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39244
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)