주요 문서
ENA181911654
Enamine
2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-7-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c13-10-3-1-2-7-6-8(11(14)15)4-5-9(7)12-10/h4-6H,1-3H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
WVABYIKIASMFFY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37288
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37288
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)