주요 문서
ENA161669154
Enamine
6-(2-methoxyethoxy)pyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-(2-methoxyethoxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-11-4-5-12-8-3-2-7(9)6-10-8/h2-3,6H,4-5,9H2,1H3
InChI key
GLRSRWRXPZCBST-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36289
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36289
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)