주요 문서
ENA161208913
Enamine
4-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)aniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.74
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4',6-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO2.ClH/c1-16-12-6-3-10(4-7-12)13-9-11(15)5-8-14(13)17-2;/h3-9H,15H2,1-2H3;1H
InChI key
HEVXYYHVBBXFLT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12977
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12977
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)