주요 문서
ENA161208853
Enamine
1-(2-chlorobenzoyl)piperazine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2-chlorobenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O.ClH/c12-10-4-2-1-3-9(10)11(15)14-7-5-13-6-8-14;/h1-4,13H,5-8H2;1H
InChI key
DNSJPAKXQUGKEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11504
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11504
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)