주요 문서
ENA161173524
Enamine
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
31-33
Iupac Name
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3
InChI key
IVSJZMUJOFGIOR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35771
Melting Point
31-33
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35771
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)