mp
110-115
Iupac Name
methyl 4-(1,3-benzothiazol-2-ylamino)butanoate
Inchi Code
1S/C12H14N2O2S/c1-16-11(15)7-4-8-13-12-14-9-5-2-3-6-10(9)17-12/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
WMXMQPTVUBNFOW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33590
Melting Point
110-115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33590
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: