주요 문서
ENA161173270
Enamine
2-amino-N-tert-butylethane-1-sulfonamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.73
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
138-140
Iupac Name
2-amino-N-(tert-butyl)ethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H16N2O2S.ClH/c1-6(2,3)8-11(9,10)5-4-7;/h8H,4-5,7H2,1-3H3;1H
InChI key
ATLVYKXFLLXPEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35605
Melting Point
138-140
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35605
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)