주요 문서
ENA156508072
Enamine
2-[(2-methylpropyl)amino]acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(isobutylamino)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.ClH/c1-5(2)3-8-4-6(7)9;/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,9);1H
InChI key
ZLUHXPGFOITQPN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31326
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31326
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)