주요 문서
ENA152121340
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-amine
Inchi Code
1S/C8H11NO/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h4-5,7H,1-3,9H2
InChI key
UDDVUZXMEMNBBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30784
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30784
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)