주요 문서
ENA152121230
Enamine
1-[(4-methylphenyl)methyl]-4-nitro-1H-imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(4-methylbenzyl)-4-nitro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C11H11N3O2/c1-9-2-4-10(5-3-9)6-13-7-11(12-8-13)14(15)16/h2-5,7-8H,6H2,1H3
InChI key
FODVRWXXURQQGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29728
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29728
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)