주요 문서
ENA152121143
Enamine
2-amino-N-[(furan-2-yl)methyl]benzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-N-(2-furylmethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H12N2O3S/c12-10-5-1-2-6-11(10)17(14,15)13-8-9-4-3-7-16-9/h1-7,13H,8,12H2
InChI key
CGJSCNSPWZXPHW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30488
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30488
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)