주요 문서
ENA118036777
Enamine
[(2,4-difluorophenyl)methyl](methyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2,4-difluorophenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-11-5-6-2-3-7(9)4-8(6)10/h2-4,11H,5H2,1H3
InChI key
QRNJBUWQFRAFGI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28892
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28892
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)