주요 문서
ENA118036704
Enamine
1-ethyl-N-methylpiperidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-ethyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-3-10-6-4-8(9-2)5-7-10/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
FYPFTVGAZOKJRE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27796
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27796
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)