주요 문서
ENA118036694
Enamine
3-ethyl-2-(morpholin-4-yl)pentan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-ethyl-2-(4-morpholinyl)-1-pentanamine
Inchi Code
1S/C11H24N2O/c1-3-10(4-2)11(9-12)13-5-7-14-8-6-13/h10-11H,3-9,12H2,1-2H3
InChI key
JUMTWIVSFPSIQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27705
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27705
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)