주요 문서
ENA117738024
Enamine
1-(chloromethyl)pyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.58
MDL number:
Iupac Name
1-(chloromethyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C5H8ClNO/c6-4-7-3-1-2-5(7)8/h1-4H2
InChI key
KEBMRNXDMRFGNV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27821
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27821
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)