주요 문서
ENA116261709
Enamine
2-benzylpyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-benzylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-2-5-10(6-3-1)9-11-7-4-8-12-11/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2
InChI key
NKHMSOXIXROFRU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27254
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27254
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)