주요 문서
ENA112933129
Enamine
2-(morpholin-4-yl)ethane-1-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)ethyl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7/h9H,1-6H2
InChI key
YZVWMFBVTTUSAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26143
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)