주요 문서
ENA100801116
Enamine
2-chloro-N-(2-methyl-4-oxopentan-3-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(1-acetyl-2-methylpropyl)-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C8H14ClNO2/c1-5(2)8(6(3)11)10-7(12)4-9/h5,8H,4H2,1-3H3,(H,10,12)
InChI key
BBUIXPAPCDMUOG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26102
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26102
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)