주요 문서
ENA087844859
Enamine
2-chloro-1-[4-(3,4-difluorobenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
338.76
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(3,4-difluorophenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H13ClF2N2O3S/c13-8-12(18)16-3-5-17(6-4-16)21(19,20)9-1-2-10(14)11(15)7-9/h1-2,7H,3-6,8H2
InChI key
HMCXQMCKARMTQF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22578
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22578
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)