주요 문서
ENA066596033
Enamine
3-cyclohexyl-5-cyclopropyl-2-sulfanyl-3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
306.45
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-cyclohexyl-5-cyclopropyl-2-sulfanylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C15H18N2OS2/c18-14-12-11(9-6-7-9)8-20-13(12)16-15(19)17(14)10-4-2-1-3-5-10/h8-10H,1-7H2,(H,16,19)
InChI key
BOZNRTRAQAXTNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16380
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16380
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)