주요 문서
ENA066595699
Enamine
5-[(2,6-diethylphenyl)amino]-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.4
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-(2,6-diethylanilino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C12H15N3S2/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)13-11-14-15-12(16)17-11/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
RZXIGOQQXLXSMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15243
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15243
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)