주요 문서
ENA065086058
Enamine
6-methyl-4-oxo-1-phenyl-1,4-dihydropyridazine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
183-185
Iupac Name
6-methyl-4-oxo-1-phenyl-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c1-8-7-10(15)11(12(16)17)13-14(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,16,17)
InChI key
IYLQQYCKWAAZLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14884
Melting Point
183-185
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14884
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)