주요 문서
ENA065085741
Enamine
5,7-dimethoxy-4-phenylquinoline-2-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.38
MDL number:
mp
230-231
Iupac Name
5,7-dimethoxy-4-phenyl-2-quinolinethiol
Inchi Code
1S/C17H15NO2S/c1-19-12-8-14-17(15(9-12)20-2)13(10-16(21)18-14)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3,(H,18,21)
InChI key
CZEAOFPWKBUBPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14913
Melting Point
230-231
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14913
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)