주요 문서
ENA061488503
Enamine
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
89-91
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3
InChI key
WGUPBBABCUKYCC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13892
Melting Point
89-91
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13892
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)