주요 문서
ENA053246767
Enamine
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
56-58
Iupac Name
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
InChI key
YQBPDHQJIIDKEO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12696
Melting Point
56-58
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12696
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)