주요 문서
ENA053246559
Enamine
2-(piperidin-3-yl)-1,3-benzoxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(3-piperidinyl)-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c1-2-6-11-10(5-1)14-12(15-11)9-4-3-7-13-8-9/h1-2,5-6,9,13H,3-4,7-8H2
InChI key
MNJITFGKRQIUJN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12488
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12488
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)