주요 문서
ENA048303313
Enamine
4-fluorophenyl 4-chlorobutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-fluorophenyl 4-chlorobutanoate
Inchi Code
1S/C10H10ClFO2/c11-7-1-2-10(13)14-9-5-3-8(12)4-6-9/h3-6H,1-2,7H2
InChI key
LNIOENWBUQOOEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11127
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11127
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)