주요 문서
ENA040899311
Enamine
3-(ethylsulfamoyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
198-199
Iupac Name
3-[(ethylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-2-10-15(13,14)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6,10H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
GLQZYZFUALLUSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10859
Melting Point
198-199
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10859
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)