주요 문서
ENA024295462
Enamine
2-{[(4-chlorophenyl)methoxy]methyl}oxirane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-{[(4-chlorobenzyl)oxy]methyl}oxirane
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-9-3-1-8(2-4-9)5-12-6-10-7-13-10/h1-4,10H,5-7H2
InChI key
ZDNBCVOWXDVDPK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09426
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)