주요 문서
ENA024295252
Enamine
2-[(2,3,6-trimethylphenoxy)methyl]oxirane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
41-42
Iupac Name
2-[(2,3,6-trimethylphenoxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-8-4-5-9(2)12(10(8)3)14-7-11-6-13-11/h4-5,11H,6-7H2,1-3H3
InChI key
GRDGVKZFGLIZHQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09215
Melting Point
41-42
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)