주요 문서
ENA024295154
Enamine
3-amino-1-(3-methylbutyl)thiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-isopentylhydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H15N3S/c1-5(2)3-4-8-6(10)9-7/h5H,3-4,7H2,1-2H3,(H2,8,9,10)
InChI key
FZKZGTUNZFEOMN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09116
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)