주요 문서
ENA024294870
Enamine
2-chloro-N-(3,5-dicyano-4-methylthiophen-2-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-N-(3,5-dicyano-4-methyl-2-thienyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H6ClN3OS/c1-5-6(3-11)9(13-8(14)2-10)15-7(5)4-12/h2H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
YJFWQWAWGIMLCU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08831
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08831
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)