주요 문서
ENA024294236
Enamine
4-(4-fluorophenyl)phthalazine-1-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(4-fluorophenyl)-1-phthalazinethiol
Inchi Code
1S/C14H9FN2S/c15-10-7-5-9(6-8-10)13-11-3-1-2-4-12(11)14(18)17-16-13/h1-8H,(H,17,18)
InChI key
UROOFJSALBQDJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08196
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)