주요 문서
ENA024294212
Enamine
1-[4-(benzenesulfonyl)piperazin-1-yl]-2-chloroethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
302.78
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-(phenylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O3S/c13-10-12(16)14-6-8-15(9-7-14)19(17,18)11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2
InChI key
TYOQEDJEURTNRB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08172
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08172
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)