주요 문서
ENA024294151
Enamine
5-(4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl)pentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.31
MDL number:
Iupac Name
5-(4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3S2/c10-6-5-14-8(13)9(6)4-2-1-3-7(11)12/h1-5H2,(H,11,12)
InChI key
KVEUMEOQMJZFRA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08111
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08111
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)