주요 문서
ENA018110639
Enamine
2-(2-bromo-6-ethoxy-4-formylphenoxy)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
302.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(2-bromo-6-ethoxy-4-formylphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C11H12BrNO4/c1-2-16-9-4-7(5-14)3-8(12)11(9)17-6-10(13)15/h3-5H,2,6H2,1H3,(H2,13,15)
InChI key
HPGNIWDIBHPWNQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07666
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07666
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)