주요 문서
ENA018109321
Enamine
4-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
360.48
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-2-sulfanyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C18H17FN2OS2/c19-12-7-5-11(6-8-12)9-10-21-17(22)15-13-3-1-2-4-14(13)24-16(15)20-18(21)23/h5-8H,1-4,9-10H2,(H,20,23)
InChI key
WULJBIFDNVMJRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06161
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06161
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)