주요 문서
ENA018109190
Enamine
methyl 4-oxo-3,4-dihydrophthalazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
211-214
Iupac Name
methyl 4-oxo-3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-6-4-2-3-5-7(6)9(13)12-11-8/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
MKUYKCWVZJBMOA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05980
Melting Point
211-214
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05980
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)