주요 문서
ENA018107137
Enamine
2-(4-methylphenyl)quinoline-4-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
228-230
Iupac Name
2-(4-methylphenyl)-4-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C17H15N3O/c1-11-6-8-12(9-7-11)16-10-14(17(21)20-18)13-4-2-3-5-15(13)19-16/h2-10H,18H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
TZQWANBRSTUSOU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03628
Melting Point
228-230
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03628
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)