주요 문서
ENA018105191
Enamine
4-formyl-2-methoxyphenyl 3,4-dichlorobenzene-1-sulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
361.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-formyl-2-methoxyphenyl 3,4-dichlorobenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C14H10Cl2O5S/c1-20-14-6-9(8-17)2-5-13(14)21-22(18,19)10-3-4-11(15)12(16)7-10/h2-8H,1H3
InChI key
YRAFYFGIKPQTEB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01146
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01146
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)