주요 문서
ENA018104886
Enamine
3,4,6-trichloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,4,6-trichloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H3Cl3O2S/c10-3-1-4(11)6-5(2-3)15-8(7(6)12)9(13)14/h1-2H,(H,13,14)
InChI key
WUTBSOJTMUNLCC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00818
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00818
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)