주요 문서
ENA018104586
Enamine
3-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O4S/c1-13-5-7-14(8-6-13)19(17,18)11-4-2-3-10(9-11)12(15)16/h2-4,9H,5-8H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
VJVSNPXBBRHNRF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00491
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00491
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)