문서
CO1H324A9230
CombiPhos Catalysts Inc
2-(2-FLUOROPHENYL)PYRIDIN-3-AMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.2
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9FN2/c12-9-5-2-1-4-8(9)11-10(13)6-3-7-14-11/h1-7H,13H2
InChI key
VJTULPHNSNOHQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US