주요 문서
CO1H324A8D49
CombiPhos Catalysts Inc
4-Chloro-2-methyl-6-(2-trifluoromethylphenyl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.66
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-chloro-2-methyl-6-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H8ClF3N2/c1-7-17-10(6-11(13)18-7)8-4-2-3-5-9(8)12(14,15)16/h2-6H,1H3
InChI key
WDUWVMUCBZLTTO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)