주요 문서
CO1H324A81B9
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-5-(cyclohexyl)pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.13
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-5-cyclohexylpyrazine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2/c11-10-7-12-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2
InChI key
XZYGBNRTTXLPBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)