주요 문서
CO1H324A70B0
CombiPhos Catalysts Inc
5-(2-Methoxyphenyl)furan-2-boronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
300.16
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-[5-(2-methoxyphenyl)-2-furyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C17H21BO4/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)15-11-10-14(20-15)12-8-6-7-9-13(12)19-5/h6-11H,1-5H3
InChI key
SUSXQSDTUNSTNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)